Merck
264296
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorobenzoic acid
98%
About This Item
Lineáris képlet:
F2C6H3CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.10
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
188-190 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)c1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C7H4F2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NJYBIFYEWYWYAN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Molecular conformation, vibrational and electronic transition analysis of 2,4-difluorobenzoic acid has been investigated by experimental techniques (FT-IR, FT-Raman and UV) and quantum chemical calculations.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jiaqing Guo et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 240, 118592-118592 (2020-07-03)
Low-toxic and environmentally friendly carbon dots (CDs) have been extensively applied in various fields. CDs usually demonstrate excellent selectivity and high sensitivity, especially in ion detection. However, the most commonly used CDs are excited by ultraviolet (UV) light and emit
Mehmet Karabacak et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 79(5), 1511-1519 (2011-06-08)
In this study, the molecular conformation, vibrational and electronic transition analysis of 2,3-difluorobenzoic acid and 2,4-difluorobenzoic acid (C7H4F2O2) were presented using experimental techniques (FT-IR, FT-Raman and UV) and quantum chemical calculations. FT-IR and FT-Raman spectra in solid state were recorded