Merck
322342
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-3,5-dimethoxybenzene
98%
About This Item
Lineáris képlet:
FC6H3(OCH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.503 (lit.)
bp
88 °C/6 mmHg (lit.)
sűrűség
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
COc1cc(F)cc(OC)c1
InChI
1S/C8H9FO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWFKMNAEFPEIOY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)