Merck
264326
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorobenzonitrile
97%
About This Item
Lineáris képlet:
F2C6H3CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
139.10
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
47-49 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
nitrile
SMILES string
Fc1ccc(C#N)c(F)c1
InChI
1S/C7H3F2N/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LJFDXXUKKMEQKE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,4-Difluorobenzonitrile undergoes polycondensation with Bisphenol A and matrix-assisted laser desorption/time-of-flight mass spectra revealed a quantitative formation of cyclic oligoethers and polyethers.
Alkalmazás
2,4-Difluorobenzonitrile has been used in the synthesis of:
  • 2-methylsulfonyl-4-fluorobenzylamine
  • fluoro-3-amino-1,2-benzisoxazoles
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Macrocycles. XXVIII. Cyclic poly (benzonitrile ether) s derived from bisphenol A.
Kricheldorf HR, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 41(23), 3838-3846 (2003)
Practical Synthesis of 4-Fluoro-2-(methylthio) benzylamine and the Corresponding Sulfone and Sulfonamide.
Perlow DS, et al.
Synthetic Communications, 37(11), 1887-1897 (2007)
S D Lepore et al.
The Journal of organic chemistry, 65(10), 2924-2932 (2000-05-18)
Further exploration of the scope of our solid-phase method for the synthesis of 3-aminobenzisoxazoles (using the Kaiser oxime resin 1) is described. The effects of base, leaving group, and solvent on the nucleophilic aromatic substitution based resin-loading reaction are discussed.