Merck
678503
Sigma-Aldrich
(+)-Ipc2B(allyl)borane solution
1 M in pentane
Szinonimák:
(+)-Ipc2B(allyl) solution, (+)-B-Allyldiisopinocampheylborane solution
About This Item
Lineáris képlet:
(C10H17)2BCH2CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
326.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
optikai aktivitás
[α]20/D +14°, c = 1 in pentane
Minőségi szint
koncentráció
1 M in pentane
bp
35-36 °C
sűrűség
0.735 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1[C@H](C[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C)B(CC=C)[C@H]3C[C@H]4C[C@@H]([C@@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C23H39B/c1-8-9-24(20-12-16-10-18(14(20)2)22(16,4)5)21-13-17-11-19(15(21)3)23(17,6)7/h8,14-21H,1,9-13H2,2-7H3/t14-,15-,16+,17+,18-,19-,20-,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZIXZBDJFGUIKJS-AXSQLCHVSA-N
Általános leírás
http://www.sigmaaldrich.com/ifb/acta/v35/acta-vol35-2002.html#32
Alkalmazás
This allylboration reagent is a convenient, salt-free, stable solution of a chiral allyl borane for asymmetric allylation of aldehydes leading to chiral homoallylic alcohols.
Egyéb megjegyzések
Material may become hazy upon cooler storage, this will not affect use
Under refrigerator storage, these salt-free, Ipc2B(allyl) reagents do not show any appreciable decrease in selectivity is observed after several months. They exhibit excellent reactivity and reactions can be performed at 5°C, even in water.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-56.2 °F
Lobbanási pont (C)
-49 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A Concise Stereoselective Total Synthesis of Synargentolide A from 3, 4, 6-Tri-O-acetyl-D-glucal
Sabitha, Gowravaram, et al.
Synthesis, 2011.08, 1279-1282 (2011)
Total synthesis of epothilones B and D
Taylor, Richard E., and Yue Chen.
Organic Letters, 3.14, 2221-2221 (2001)
Versatile route to 2, 6-dideoxyamino sugars from non-sugar materials: Syntheses of vicenisamine and kedarosamine
Matsushima, Yoshitaka, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1.6, 569-577 (2001)
Synthesis of 16-desmethylepothilone B: improved methodology for the rapid, highly selective and convergent construction of epothilone B and analogues
Nicolaou, K.C.
Chemical Communications (Cambridge, England), 6, 519-520 (1999)
Total synthesis of (?)-centrolobine: ?-C-glycoside formation via a tandem Grignard addition and stereoselective hemi-ketal reduction
Jennings, Michael P., and Ryan T. Clemens.
Tetrahedron Letters, 46.12, 2021-2024 (2005)