Merck
D161101
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethyl-1,6-hexanediamine
98%
Szinonimák:
1,6-Bis(methylamino)hexane, N,N′-Dimethyl-1,6-diaminohexane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3NH(CH2)6NHCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.26
Beilstein:
1735385
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.447 (lit.)
bp
96 °C/14 mmHg (lit.)
mp
15-18 °C (lit.)
sűrűség
0.807 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CNCCCCCCNC
InChI
1S/C8H20N2/c1-9-7-5-3-4-6-8-10-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MDKQJOKKKZNQDG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
N,N′-Dimethyl-1,6-hexanediamine (DMHDA) can be used as an organic building block to synthesize:
  • Hydroxyurethane by reacting with propylene carbonate.
  • N,N′-dimethyl, N,N′-di(methacryloxy ethyl)-1,6-hexanediamine (NDMH), a monomer applicable as both a co-initiator and a reactive diluent for dental resins.
  • Degradable poly(amino alcohol ester) polymer by nucleophilic addition with diglycidyl adipate for the potential use in gene transfection vectors.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
186.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
86 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Reactivity of secondary amines for the synthesis of non-isocyanate polyurethanes
Camara F, et al.
European Polymer Journal, 55, 17-26 (2014)
Synthesis and photopolymerization of N, N?-dimethyl,-N, N?-di (methacryloxy ethyl)-1, 6-hexanediamine as a polymerizable amine coinitiator for dental restorations
Nie J and Bowman CN
Biomaterials, 23(4), 1221-1226 (2002)
Degradable poly (amino alcohol esters) as potential DNA vectors with low cytotoxicity
J Sangyong, et al.
Biomacromolecules, 4(6), 1759-1762 (2003)