Merck
307580
Sigma-Aldrich
Isobutyl propionate
98%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CO2CH2CH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.18
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.397 (lit.)
bp
66 °C/60 mmHg (lit.)
mp
−71 °C (lit.)
sűrűség
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-7(8)9-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZXRXKLUIMKDEL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The decomposition of isobutyl propionate (IBP) and ester exchange of IBP with acetic acid was studied.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
78.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
26 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Catalysis by heteropoly compounds. XXII. Reactions of esters and esterification catalyzed by heteropolyacids in a homogeneous liquid-phase effects of the central atom of heteropolyanions having tungsten as the addenda atom.
J. Catal., 143(2), 437-448 (1993)