Merck
307572
Sigma-Aldrich
Propionyl bromide
97%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2COBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.98
Beilstein:
1736651
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.455 (lit.)
bp
103-104 °C (lit.)
sűrűség
1.521 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl bromide
SMILES string
CCC(Br)=O
InChI
1S/C3H5BrO/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RIBFXMJCUYXJDZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
125.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
52 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Molecular structure, composition, and energy and entropy differences between conformers of propionyl bromide as determined by gas-phase electron diffraction.
The Journal of Physical Chemistry, 91(15), 3977-3981 (1987)
Aniruddha Pal et al.
International journal of biological macromolecules, 119, 954-961 (2018-08-05)
Dextrin and poly (N-vinyl caprolactam) based amphiphilic graft copolymer has recently been developed using RAFT polymerization. The prepared graft copolymer has been characterized in details using FTIR and 1H NMR spectral analyses, GPC, TGA, FESEM, TEM and DLS analyses. GPC
Hasmik Grigoryan et al.
Carcinogenesis, 39(5), 661-668 (2018-03-15)
Although benzene has long been recognized as a cause of human leukemia, the mechanism by which this simple molecule causes cancer has been problematic. A complicating factor is benzene metabolism, which produces many reactive intermediates, some specific to benzene and