Merck
159166
Sigma-Aldrich
1,3-Benzodioxole
99%
Szinonimák:
1,2-(Methylenedioxy)benzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H6O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.12
Beilstein:
115506
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
gőznyomás
12 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.539 (lit.)
bp
172-173 °C (lit.)
sűrűség
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1Oc2ccccc2O1
InChI
1S/C7H6O2/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-4H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FTNJQNQLEGKTGD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Supersonic jet fluorescence spectra of 1,3-benzodioxole has been studied. The far-infrared spectrum of the vapour of 1,3-benzodioxole has been reported. The electronic absorption spectra and the laser-induced fluorescence spectra of supersonic-jet-cooled 1,3-benzodioxole molecules has been investigated.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
141.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
61 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Supersonic jet fluorescence spectroscopy of 1, 3-benzodioxole: A non-planar (C< sub> 2</sub>) structure in S0.
Hassan KM and Hollas JM.
Chemical Physics Letters, 157(3), 183-188 (1989)
Ron Amon et al.
Oncotarget, 8(68), 112236-112244 (2018-01-20)
Humans have circulating antibodies against diverse glycans containing
1, 3-benzodioxole: far-infrared spectrum 50-500 cm< sup>- 1</sup>.
Duckett JA, et al.
Chemical Physics Letters, 64(2), 261-265 (1979)
Marie-Josée Haglund Halsør et al.
Scientific reports, 10(1), 11995-11995 (2020-07-21)
Nonulosonic acid (NulO) biosynthesis in bacteria is directed by nab gene clusters that can lead to neuraminic, legionaminic or pseudaminic acids. Analysis of the gene content from a set mainly composed of Aliivibrio salmonicida and Moritella viscosa strains reveals the
Ruben Bartholomäus et al.
ChemMedChem, 14(17), 1590-1596 (2019-07-20)
Guineensine ((2E,4E,12E)-13-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-N-isobutyltrideca-2,4,12-trienamide) is a plant-derived natural product that inhibits reuptake of the endocannabinoid anandamide with sub-micromolar potency. We have established a highly efficient total synthesis of guineensine, which provided the natural product in only five steps from commercially available 3-nonyn-1-ol