Fontos dokumentumok
181293
Poly(acrylic acid)
analytical standard, average Mn 130,000 (Typical)
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn 130,000 (Typical)
technika/technikák
gel permeation chromatography (GPC): suitable
átmeneti hőmérséklet
Tg 106 °C
Formátum
neat
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
200.3 °F
Lobbanási pont (C)
93.5 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
We have discussed shortly the applications of 1:1 and 2:1 phyllosilicate material in membrane technology, as well as the basic geometric understanding of their layered structures.