Teszt
98%
Forma
solid
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
chloroform: soluble 10 mg/mL
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Brc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C6Br6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CAYGQBVSOZLICD-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)