Merck
301884
Sigma-Aldrich
Phenyl 2-pyridyl ketoxime
98%
Méret kiválasztása
5 G
20 820,00 Ft
20 820,00 Ft
Listaár34 700,00 FtTakarítson meg 40%-ot
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
20 820,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H10N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
198.22
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
20 820,00 Ft
Listaár34 700,00 FtTakarítson meg 40%-ot
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder
mp
154-156 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
oxime
phenyl
SMILES string
O\N=C(/c1ccccc1)c2ccccn2
InChI
1S/C12H10N2O/c15-14-12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-13-11/h1-9,15H/b14-12+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RSJDEVMJZLLAHS-WYMLVPIESA-N
Általános leírás
The complexation reaction of phenyl 2-pyridyl ketoxime with some transition and heavy metal ions Co2+, Ni2+, Zn2+, Pb2+, Fe2+, Fe3+, Cr3+ and La2+ has been studied potentiometrically.[1] The reactions of phenyl(2-pyridyl)ketone oxime, with nickel(II) sulfate hexahydrate, in the absence of an external base, have been investigated.[2]
Alkalmazás
Phenyl 2-pyridyl ketoxime was used in preparation of inverse-9-metallacrown-3, trinuclear clusters.[3]
Minőség
May exhibit syn and anti forms
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Constantina Papatriantafyllopoulou et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 70(4), 718-728 (2007-10-10)
The reactions of phenyl(2-pyridyl)ketone oxime (py)C(ph)NOH, with nickel(II) sulfate hexahydrate under reflux, in the absence of an external base, have been investigated. The reaction of NiSO4 x 6H2O with two equivalents of (py)C(ph)NOH in H2O/MeOH leads to the dinuclear complex
Ardeshir Shokrollahi et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 71(2), 655-662 (2008-03-11)
The complexation reaction between some oximes including methyl-2-pyridylketone oxime (MPKO), phenyl-2-pyridylketone oxime (PPKO) and diacetyl monooxime (DMO) with some transition and heavy metal ions Co2+, Ni2+, Zn2+, Pb2+, Fe2+, Fe3+, Cr3+ and La3+ has been studied potentiometrically in aqueous solution
Tereza Afrati et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 39(3), 765-775 (2010-01-13)
Interaction of phenyl 2-pyridyl ketoxime (PhPyCNO)/X(-)"blends" (X(-) = OH(-), Cl(-), ClO(4)(-), 2,4-D) (2,4-DH = 2,4-dichlorophenoxyacetic acid) with copper perchlorate has yielded trinuclear clusters that have been characterized as inverse-9-metallacrown-3, accommodating one or two anions. The structure of the complex [Cu(3)(PhPyCNO)(3)(mu(3)-OH)(2,4-D)(2)]