Fontos dokumentumok
301426
Hydrobenzoin
Szinonimák:
1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol
Javasolt termékek
SMILES string
OC(C(O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-16H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IHPDTPWNFBQHEB-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 45(8), 966-973 (2017-06-11)
Oxetanyl building blocks are increasingly used in drug discovery because of the improved drug-like properties they confer on drug candidates, yet little is currently known about their biotransformation. A series of oxetane-containing analogs was studied and we provide the first
Journal of medicinal chemistry, 48(8), 2906-2915 (2005-04-15)
Carboxylesterases (CE) are ubiquitous enzymes responsible for the metabolism of xenobiotics. Because the structural and amino acid homology among esterases of different classes, the identification of selective inhibitors of these proteins has proved problematic. Using Telik's target-related affinity profiling (TRAP)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.