Fontos dokumentumok
G004692
HPLC Analysis of Hydrobenzoin Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: CYCLOBOND I 2000, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
chemicals and industrial polymers
Jogi információk
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Leírás
    Hydrobenzoin
analitikai oszlop
standard
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)