Fontos dokumentumok
294535
meso-Hydrobenzoin
99%
Szinonimák:
meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol
Teszt
99%
form
solid
mp
137-139 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
funkcionális csoport
hydroxyl
phenyl
SMILES string
O[C@H]([C@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-16H/t13-,14+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IHPDTPWNFBQHEB-OKILXGFUSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.