Merck
196479
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-4-quinolinecarboxylic acid
99%
Szinonimák:
2-Phenylcinchoninic acid, Cinchophen
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H11NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
249.26
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
powder
mp
214-215 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: soluble 1g in 120ml(lit.)
chloroform: soluble 1g in 400ml(lit.)
diethyl ether: soluble 1g in 100ml(lit.)
water: insoluble(lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cc(nc2ccccc12)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H11NO2/c18-16(19)13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-10H,(H,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YTRMTPPVNRALON-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Phenyl-4-quinolinecarboxylic acid on reaction with 5-aryl-2,3-dihydro-2,3-furandiones yields β-aroylpyruvoyl hydrazide of 2-phenyl-4-quinolinecarboxylic acid.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
[THERAPY OF GOUTY ARTHROPATHY].
V MECCOLI
La Clinica terapeutica, 27, 517-523 (1963-12-15)
[Atophan intoxication].
W ROSE
Archiv fur Toxikologie, 19, 158-163 (1961-01-01)
[Gout].
Y OSHIMA
Naika. Internal medicine, 10, 1101-1102 (1962-12-01)
[DISTRIBUTION AND CONTENT OF RIBONUCLEOPROTEINS IN THE SMALL INTESTINE MUCOUS MEMBRANE IN CHRONIC EXPERIMENTAL STOMACH ULCER IN DOGS].
S A DALIMOV et al.
Meditsinskii zhurnal Uzbekistana, 39, 50-53 (1963-08-01)
[Contributions to evaluation of the substances inhibiting inflammation].
F VARGA et al.
Acta physiologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 23, 69-78 (1963-01-01)