Merck
726664
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α,4-Dimethylbenzylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Szinonimák:
(+)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine, (+)-1-(p-Tolyl)ethylamine, (+)-p-Methyl-α-phenylethylamine, (R)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine, (R)-1-(p-Methylphenyl)ethylamine, (R)-1-(p-Tolyl)ethanamine, (R)-4-Tolylethylamine, [(R)-(+)-1-(4-Methylphenyl)ethyl]amine
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4CH(CH3)NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
135.21
Beilstein:
3195425
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
produced by BASF
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
optikai tisztaság
enantiomeric excess: ≥98.5
törésmutató
n20/D 1.521 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
sűrűség
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
C[C@@H](N)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H13N/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6,8H,10H2,1-2H3/t8-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UZDDXUMOXKDXNE-MRVPVSSYSA-N
Általános leírás
(R)-(+)-α,4-Dimethylbenzylamine is a chiral amine.
Alkalmazás
(R)-(+)-α,4-Dimethylbenzylamine reacts with 1,5-difluoro-2,4-dinitrobenzene (DFDNB) to form a chiral derivative reagent(CDR) via substitution of one fluorine atom.
Jogi információk
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
179.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of dinitrophenyl-l-Pro-N-hydroxysuccinimide ester and four new variants of Sanger's reagent having chiral amines and their application for enantioresolution of mexiletine using reversed-phase high-performance liquid chromatography.
Bhushan R and Tanwar S.
Journal of Chromatography A, 1216(30), 5769-5773 (2009)
ChiPros Chiral Amines
Aldrich Chemfiles, 11(1) null
Cikkek
Chiral amines play an important role in stereoselective organic synthesis. They are used directly as resolving agents, building blocks, or chiral auxiliaries.