Fontos dokumentumok
293849
Phenylacetic acid-2-13C
99 atom % 13C
Szinonimák:
Phenylacetic acid-α-13C
Összes fotó(1)
About This Item
Lineáris képlet:
C6H513CH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Forma
solid
bp
265 °C (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
OC(=O)[13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WLJVXDMOQOGPHL-PTQBSOBMSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
269.6 °F
Lobbanási pont (C)
132.00 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
William M Moe et al.
Environmental science & technology, 52(16), 9311-9319 (2018-07-26)
In situ bioremediation practices that include subsurface addition of fermentable electron donors to stimulate reductive dechlorination by anaerobic bacteria have become widely employed to combat chlorinated solvent contamination in groundwater. At a contaminated site located near Baton Rouge, Louisiana (USA)