Merck
338982
Sigma-Aldrich
Phenylacetic acid-α,α-d2
98 atom % D
Szinonimák:
Phenylacetic-2,2-d2 acid
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CD2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
solid
mp
76-78 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i6D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WLJVXDMOQOGPHL-NCYHJHSESA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
269.6 °F
Lobbanási pont (C)
132.00 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)