Merck
292656
Sigma-Aldrich
Sodium butyrate-1-13C
99 atom % 13C
Szinonimák:
13C Labeled sodium butyrate, Butyric acid-1-13C sodium salt
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)213CO2Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
111.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Forma
solid
mp
250-253 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[Na+].CCC[13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i4+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MFBOGIVSZKQAPD-VZHAHHFWSA-M
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Thomas W Hoffmann et al.
The ISME journal, 10(2), 460-477 (2015-07-29)
Studying host-microbiota interactions are fundamental to understanding the mechanisms involved in intestinal homeostasis and inflammation. In this work, we analyzed these interactions in mice that were mono-associated with six microorganisms that are representative of inflammatory bowel disease (IBD)-associated dysbiosis: the
Cikkek
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.