Fontos dokumentumok
Z544353
Molymod® bonding links
Flex bond, purple
About This Item
UNSPSC kód:
60104506
NACRES:
NB.17
kiszerelés
pkg of 25
pkg of 4 pkg
gyártó/kereskedő neve
Molymod
Hosszúság
35 mm
szín
purple
Általános leírás
The bond lengths stated in the table are measured from atom to atom. Bonding links are available in various colors and may be used to represent different bond types. For example, gray links can represent covalent bonds, while purple or white links can represent ionic bonds.
Jogi információk
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)