Merck
246328
Sigma-Aldrich
6-Methylindole
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H9N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
131.17
Beilstein:
109708
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
törésmutató
n20/D 1.607 (lit.)
bp
112 °C/5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C9H9N/c1-7-2-3-8-4-5-10-9(8)6-7/h2-6,10H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ONYNOPPOVKYGRS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
6-Methylindole was used in the synthesis of benz[c,d]indol-3(1H)-one derivatives.
  • Reactant for preparation of tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
  • Reactant for preparation of indole linked triazole derivatives as antifungal agents
  • Reactant for preparation of N-β-D-xylosyl-indole derivatives as SGLT2 inhibitors for management of hyperglycemia in diabetes
  • Reactant for preparation of aminoguanidine derivatives of arylsulfonylacylindoles as antifungal agents
  • Reactant for preparation of indolylindazoles and indolylpyrazolopyridines as interleukin-2 inducible T cell kinase inhibitors
  • Reactant for preparation of arylsulfonylacetylindoles as anti-HIV-1 agents
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Taichi Komoda et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 67(3), 659-662 (2003-05-02)
The new inhibitors of 3alpha-hydroxysteroid dehydrogenase, 0231A 1 and 0231B 2, have a unique benz[c,d]indol-3(1H)-one structure in their molecules. In our advanced studies on indole chemistry, we have developed an efficient synthetic method for benz[c,d]indol-3(1H)-one derivatives. We report here its