Merck
97610
Supelco
1,3-Dioxolane
Szinonimák:
Ethylene glycol methylene ether, Formaldehyde ethylene acetal
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H6O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.08
Beilstein:
102453
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.6 (vs air)
gőznyomás
70 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
525 °F
technika/technikák
HPLC: suitable
törésmutató
n20/D 1.401 (lit.)
bp
75-76 °C/1.013 hPa
mp
−95 °C (lit.)
sűrűség
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C1COCO1
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
26.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-3 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)