Fontos dokumentumok
282979
3-Ethyl-2,4-pentanedione, mixture of tautomers
98%
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.442 (lit.)
bp
80-81 °C/20 mmHg (lit.)
sűrűség
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CCC(C(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C7H12O2/c1-4-7(5(2)8)6(3)9/h7H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUARKOVVHJSMRW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- N,N,N,N-tetradentate macrocyclic ligand
- vanadyl 3-ethylacetylacetonate, its effects in non-ketotic, streptozotocin-diabetic rats has been studied
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
152.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
67 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)