Fontos dokumentumok
227153
3-Chloro-2,4-pentanedione
97%
Szinonimák:
3-Chloroacetylacetone
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.483 (lit.)
bp
49-52 °C/18 mmHg (lit.)
sűrűség
1.1921 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
ketone
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)C(Cl)C(C)=O
InChI
1S/C5H7ClO2/c1-3(7)5(6)4(2)8/h5H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLRGXXKFHVJQOL-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
132.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
56 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?