Merck
734373
Sigma-Aldrich
2-Methylpropane-13C4
99 atom % 13C, 98% (CP)
Szinonimák:
Isobutane-13C4
About This Item
Lineáris képlet:
(13CH3)313CH
Molekulatömeg:
62.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
98% (CP)
form
gas
bp
-12 °C (lit.)
mp
-160 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C4H10/c1-4(2)3/h4H,1-3H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NNPPMTNAJDCUHE-JCDJMFQYSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameGas cylinder
Veszélyességi osztályok
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
-117.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-83 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)