Merck
269115
Sigma-Aldrich
D-tert-Leucine
98%
Szinonimák:
(R)-2-Amino-3,3-dimethylbutyric acid, D-α-tert-Butylglycine
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CCH(NH2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
131.17
Beilstein:
1721825
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]25/D +9.5°, c = 3% in H2O
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
≥300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)4(7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NPDBDJFLKKQMCM-BYPYZUCNSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)