Merck
382639
Sigma-Aldrich
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid
99%
Szinonimák:
p-(Hydroxymethyl)benzoic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH2C6H4CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.15
Beilstein:
2690023
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
mp
182-185 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES string
O=C(O)C1=CC=C(CO)C=C1
InChI
1S/C8H8O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WWYFPDXEIFBNKE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tsunehisa Hirose et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(13) (2019-07-05)
The retention behavior of a wide variety of stationary phases was compared in supercritical fluid chromatography (SFC) and normal-phase high-performance liquid chromatography (NP-HPLC). We also attempted to elucidate the retention behavior in SFC by investigating the selectivity of the different