Merck
328383
Sigma-Aldrich
mono-Methyl terephthalate
97%
Szinonimák:
4-(Carbomethoxy)benzoic acid, Hydrogen methyl terephthalate, Methyl 4-carboxybenzoate, Methyl p-phthalate, p-(Methoxycarbonyl)benzoic acid, p-Carbomethoxybenzoic acid
About This Item
Lineáris képlet:
4-(HO2C)C6H4CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.16
Beilstein:
1911082
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
220-223 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-13-9(12)7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
REIDAMBAPLIATC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The inhibitory effect of new hydroxamic acid derivatives on melanogenesis.
Baek HS, et al.
ChemInform, 39(23) (2008)
A E Cury et al.
Journal of medical and veterinary mycology : bi-monthly publication of the International Society for Human and Animal Mycology, 24(2), 161-164 (1986-04-01)
Some of the lipids described in many fungi were found in Madurella grisea, in addition to other diethyl ether-soluble components with peculiar characteristics. One fraction structurally related to ethane diol (ethylene glycol) accounted for about 41% and a compound identified
Li J, et al.
International Biodeterioration & Biodegradation, 55(3), 223-232 (2005)