Merck
264237
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene
98%
About This Item
Lineáris képlet:
Br2C6H2F2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
271.88
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
mp
33-35 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
fluoro
SMILES string
Fc1cc(Br)c(Br)cc1F
InChI
1S/C6H2Br2F2/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JTEZQWOKRHOKDG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene has been used in the preparation of:
  • 2,2′-dibromo-4,4′,5,5′-tetrafluorobiphenyl
  • 2-(2,3-dibromo-5,6-difluorophenyl)propan-2-ol
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
111.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
44 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis of biphenylenes and tetraphenylenes using copper-catalyzed coupling of arylzinc intermediates.
Kabir SMH, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2, 159-165 (2001)
The lithiation of fluorinated benzenes and its dependence on solvent and temperature.
Coe PL, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 21, 2729-2737 (1995)