Fontos dokumentumok
263257
Osmium
powder, 99.9% trace metals basis
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
powder
ellenállás
8.12 μΩ-cm, 20°C
bp
5027 °C (lit.)
mp
3045 °C (lit.)
sűrűség
22.61 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Os]
InChI
1S/Os
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?