Fontos dokumentumok
262994
Yttrium
chips, 99.9% trace rare earth metals basis
Szinonimák:
Yttrium element, Yttrium-89
Teszt
99.9% trace rare earth metals basis
form
chips
ellenállás
57 μΩ-cm, 20°C
bp
3338 °C (lit.)
mp
1522 °C (lit.)
sűrűség
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Y]
InChI
1S/Y
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.