Merck
GF10436767
Yttrium
powder, max. particle size 500 micron, weight 50 g, purity 99.9%
Szinonimák:
Y 006010
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Y
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.91
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141617
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
99.9%
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 104-367-67
ellenállás
57 μΩ-cm, 20°C
súly
50 g
maximum részecskeméret
500 μm
bp
3338 °C (lit.)
mp
1522 °C (lit.)
sűrűség
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Y]
InChI
1S/Y
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)