Fontos dokumentumok
GF11301398
Yttrium
rod, 50mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
Szinonimák:
Yttrium, Y 007910
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99%
Forma
rod
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 113-013-98
ellenállás
57 μΩ-cm, 20°C
H × átmérő
50 mm × 6.35 mm
bp
3338 °C (lit.)
mp
1522 °C (lit.)
sűrűség
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Y]
InChI
1S/Y
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)