Fontos dokumentumok
262935
Vanadium
powder, −325 mesh, 99.5% trace metals basis
Szinonimák:
Vanadium metal
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
8 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
99.5% trace metals basis
form
powder
ellenállás
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
részecskeméret
−325 mesh
bp
3380 °C (lit.)
mp
1890 °C (lit.)
sűrűség
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[V]
InChI
1S/V
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.