Fontos dokumentumok
774065
Vanadium
powder, -100 mesh, 99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Vanadium element
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
8 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
powder
ellenállás
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
részecskeméret
-100 mesh
bp
3380 °C (lit.)
mp
1890 °C (lit.)
sűrűség
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[V]
InChI
1S/V
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.