Fontos dokumentumok
1.00087
Supelco
Chlorine Test, photometric
photometric, 0.010 - 6.00 mg/l Cl₂ for free chlorine: Cl₂-1 and Cl₂-2, for total chlorine: Cl₂-1, Cl₂-2, and Cl₂-3 Spectroquant®
About This Item
UNSPSC kód:
41116116
NACRES:
NA.24
Terméknév
Chlorine reagent Cl₂-2 (liquid), photometric, 0.010 - 6.00 mg/l Cl₂ for free chlorine: Cl₂-1 and Cl₂-2, for total chlorine: Cl₂-1, Cl₂-2, and Cl₂-3 Spectroquant®
Minőségi szint
Forma
liquid
használat
sufficient for 400 tests
specifikus analit(ok)
chlorine
mérési tartomány
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
technika/technikák
photometry: suitable
sűrűség
1.079 g/cm3 at 20 °C
kompatibilitás
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
észlelési módszer
photometric (DPD)
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
We offer Spectroquant® bulk reagents for the determination of free and total chlorine. This article contains reagent Cl2-2 . For the determination the following articles have to be purchased in addition: Reagents 1.00086, 1.00088 (only for the determination of total chlorine) and the equipment 1.00089. More information can be found in the instruction leaflet.
Jogi információk
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
Preparation of a standard solution for total chlorine.
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
Related Content
A fertőtlenítés-ellenőrzési megoldások biztosítják az élelmiszerbiztonságot és a jogszabályoknak való megfelelést az élelmiszer- és italgyártásban.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.