1.00607
Ozone Test, photometric
photometric, 0.010-4.00 mg/L (O3), Spectroquant®
About This Item
Javasolt termékek
product name
Ozone Test, photometric, 0.010-4.00 mg/L (O3), Spectroquant®
termékcsalád
Spectroquant®
Minőségi szint
használat
sufficient for 1200 tests (depending on package size)
sufficient for 200 tests
specifikus analit(ok)
ozone
mérési tartomány
0.010-4.00 mg/L (O3)
technika/technikák
photometry: suitable
kompatibilitás
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
észlelési módszer
photometric (DPD)
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates. The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Cikkek
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Related Content
A fertőtlenítés-ellenőrzési megoldások biztosítják az élelmiszerbiztonságot és a jogszabályoknak való megfelelést az élelmiszer- és italgyártásban.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.