Fontos dokumentumok
255858
Bromonitromethane
technical grade, 90%
Szinonimák:
α-Bromonitromethane, Nitrobromomethane
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.496 (lit.)
bp
146-148 °C/750 mmHg (lit.)
sűrűség
2.007 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
bromo
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)CBr
InChI
1S/CH2BrNO2/c2-1-3(4)5/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DNPRVXJGNANVCZ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- in production of various protected α-bromo nitroalkane donors (including Fmoc) for use in Umpolung amide synthesis
- in preparation of (Z)-1-bromo-1-nitroalkenes via sodium iodide-catalyzed Henry reaction
- in diastereo- and enantioselective cyclopropanation of β,γ-unsaturated a-ketoesters via domino Michael-addition/intramolecular-alkylation strategy
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?