Fontos dokumentumok
255785
Potassium acetate
99.98% trace metals basis
Szinonimák:
Acetic acid potassium salt, Ethanoic acid potassium salt, Potassium ethanoate
Teszt
99.98% trace metals basis
Forma
powder or chunks
reakcióalkalmasság
core: potassium
oldhatóság
H2O: soluble 98.2 g/L at 20 °C (completely)
sűrűség
1.57 g/cm3 at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)