Fontos dokumentumok
920320
Lithium acetate
anhydrous, 99.9% trace metals basis
Szinonimák:
″Acetic acid, lithium salt″, Lithium ethanoate
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
283-285 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Li+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Li/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XIXADJRWDQXREU-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- As an additive in the formation of a "water-in-bisalt" electrolyte for the application in rechargeable lithium batteries. It helps to regulate the cation size and composition of the electrolyte, influencing its conductivity, stability, and overall electrochemical properties.
- As a component in the fabrication of solid polymer electrolytes. It enhances the ionic conductivity and electrochemical properties of the polymer electrolyte for its application as a separator in lithium-ion batteries.
- As a component in the development of nanocomposite polymer electrolytes for solid-state supercapacitor applications.
Lithium acetate is used to create lithium containing perovskite thin films. Additionally, lithium ethanoate can be utilized to create thin film electrodes for lithium ion batteries, such as spinel Li4Ti5O12.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)