Fontos dokumentumok
254266
Lead(II) telluride
99.998% trace metals basis
Teszt
99.998% trace metals basis
Forma
crystals and lumps
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
905 °C (lit.)
sűrűség
8.164 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
[Te]=[PbH2]
InChI
1S/Pb.Te
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OCGWQDWYSQAFTO-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Thermoelectric materials comprise a wide range of solid compounds distinguished by their ability to convert thermal and electrical energy.
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.