Fontos dokumentumok
SML3037
MTSSL
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrroline-3-methyl)methanethiosulfonate, 1H-Pyrrol-1-yloxy, 2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-3-[[(methylsulfonyl)thio]methyl]-, 2,5-Dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-3-[[(methylsulfonyl)thio]methyl]-1H-pyrrol-1-yloxy, MTS, MTS (spin label), MTSL
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
protect from light
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O]N1C(C)(C)C=C(C1(C)C)CSS(=O)(C)=O
InChI
1S/C10H18NO3S2/c1-9(2)6-8(7-15-16(5,13)14)10(3,4)11(9)12/h6H,7H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BLSCGBLQCTWVPO-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3