Merck
252913
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)-21H,23H-porphyrin iron(III) chloride
≥95% (HPLC)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C44H8ClF20FeN4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1063.83
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: iron
λmax
415 nm
498 nm (2nd)
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)-c2c3ccc(n3)c(-c4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F)c5ccc6c(-c7c(F)c(F)c(F)c(F)c7F)c8ccc(n8)c(-c9c(F)c(F)c(F)c(F)c9F)c%10ccc2n%10[Fe](Cl)n56
InChI
1S/C44H8F20N4.ClH.Fe/c45-25-21(26(46)34(54)41(61)33(25)53)17-9-1-2-10(65-9)18(22-27(47)35(55)42(62)36(56)28(22)48)12-5-6-14(67-12)20(24-31(51)39(59)44(64)40(60)32(24)52)16-8-7-15(68-16)19(13-4-3-11(17)66-13)23-29(49)37(57)43(63)38(58)30(23)50;;/h1-8H;1H;/q-2;;+3/p-1/b17-9+,17-11+,18-10+,18-12+,19-13+,19-15+,20-14+,20-16+;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVNJZXLLVARDGN-VTVSBRCESA-M
Alkalmazás
Catalyst for epoxidations with peroxides, oxidative decarbonylations, and aliphatic hydroxylations.
Tulajdonságok és előnyök
Catalyst for epoxidations with peroxides, oxidative decarbonylations, and aliphatic hydroxylations.
Preferred catalyst in catalytic oxygenation reactions.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tetrahedron Letters, 33, 4949-4949 (1992)
Journal of the American Chemical Society, 115, 2775-2775 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 114, 1308-1308 (1992)
Cikkek
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering