Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.469 (lit.)
bp
113 °C/5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.205 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
SMILES string
ClC(=O)CCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C7H10Cl2O2/c8-6(10)4-2-1-3-5-7(9)11/h1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LVIMBOHJGMDKEJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- bis-acylureas, by the coupling reaction with ureas
- triacetyl-15-pimelate-nivalenol, required for production of antibody against nivalenol tetraacetate
- macrocyclic tetralactones, via condensation with stannoxane
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)