Merck
372110
Sigma-Aldrich
4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphenol
96%
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5CH(CH3)C6H2[C(CH3)3]2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
262.43
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
form
solid
bp
141-142 °C/10 mmHg (lit.)
mp
25 °C (lit.)
sűrűség
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H30O/c1-9-12(2)13-10-14(17(3,4)5)16(19)15(11-13)18(6,7)8/h10-12,19H,9H2,1-8H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFZOTKYPSZSDEV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Synthesis of 4-sec-butyl-2,6-di-tert-butylphenol from 4-(sec-butyl) phenol and isobutene using sulfuric resin as catalyst, is reported.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of 4-(Sec-butyl)-2, 6-di-tert-butylphenol.
ZANG Y-L, et al.
Fine Chemicals / ????, 1, 018-018 (2012)
Paula Vera et al.
Talanta, 188, 750-762 (2018-07-22)
Migration of non volatile compounds from twenty six PP films used as food contact materials has been studied in four simulants (ethanol 95% and 10%, acetic acid 3% and Tenax ®) and analyzed by UPLC-MS/QTOF. Seventy six compounds have been