Merck
680184
Sigma-Aldrich
(S)-3,3′-Bis(triphenylsilyl)-1,1′-binaphthyl-2,2′-diyl hydrogenphosphate
96%
Szinonimák:
(11bS)-4-Hydroxy-2,6-bis(triphenylsilyl)dinaphtho-[2,1-d1′,2′f]-[1,3,2]-dioxaphosphepin 4-oxide, MacMillan TiPSY catalyst
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C56H41O4PSi2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
865.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]22/D +210°, c = 1 in chloroform
mp
188-193 °C
funkcionális csoport
phosphate
SMILES string
OP1(=O)Oc2c(cc3ccccc3c2-c4c(O1)c(cc5ccccc45)[Si](c6ccccc6)(c7ccccc7)c8ccccc8)[Si](c9ccccc9)(c%10ccccc%10)c%11ccccc%11
InChI
1S/C56H41O4PSi2/c57-61(58)59-55-51(62(43-25-7-1-8-26-43,44-27-9-2-10-28-44)45-29-11-3-12-30-45)39-41-23-19-21-37-49(41)53(55)54-50-38-22-20-24-42(50)40-52(56(54)60-61)63(46-31-13-4-14-32-46,47-33-15-5-16-34-47)48-35-17-6-18-36-48/h1-40H,(H,57,58)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDQOCXQVIFQJRK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
(S)-3,3′-Bis(triphenylsilyl)-1,1′-binaphthyl-2,2′-diyl hydrogenphosphate can be used as a catalyst:
  • In the synthesis of 1,3-dioxolochroman skeletons by reacting 3-methyl-2-vinylindoles with ortho-quinone methides.
  • In the exo-selective cyclization of mupirocin methyl ester.
  • In the kinetic resolution of cyclic aliphatic syn-1,3-diols, which are used as valuable building blocks.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Experimental and Computational Studies on Regiodivergent Chiral Phosphoric Acid Catalyzed Cycloisomerization of Mupirocin Methyl Ester
Wang S, et al.
Chemistry?A European Journal , 26(8), 4583-4591 (2020)
Diastereo-and Enantioselective Construction of Biologically Important Chiral 1, 3-Dioxolochroman Frameworks via Catalytic Asymmetric [4+ 2] Cycloaddition
Tu M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 85(8), 5403-5415 (2020)
Parallel Kinetic Resolution of Unsymmetrical Acyclic Aliphatic syn-1, 3-Diols
Yang H and Zheng W
Organic Letters, 21(13), 5197-5200 (2019)