Merck
695718
Sigma-Aldrich
(R)-3,3′-Bis(9-anthracenyl)-1,1′-binaphthyl-2,2′-diyl hydrogenphosphate
95%
Szinonimák:
(11bR)-2,6-Di-9-anthracenyl-4-hydroxy-dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-oxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C48H29O4P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
700.72
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
mp
288-292 °C (D)
funkcionális csoport
phosphate
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OP1(=O)Oc2c(cc3CCC=Cc3c2-c4c(O1)c(cc5ccccc45)-c6c7ccccc7cc8ccccc68)-c9c%10ccccc%10cc%11ccccc9%11
InChI
1S/C48H31O4P/c49-53(50)51-47-41(43-35-19-7-1-13-29(35)25-30-14-2-8-20-36(30)43)27-33-17-5-11-23-39(33)45(47)46-40-24-12-6-18-34(40)28-42(48(46)52-53)44-37-21-9-3-15-31(37)26-32-16-4-10-22-38(32)44/h1-5,7-17,19-28H,6,18H2,(H,49,50)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SZKDXDJLUYHXLW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Catalyst used in asymmetric direct alkylation of α-diazoester via C-H bond cleavage.
Catalysts used in enantioselective condensation/amine addition reactions
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Asymmetric Brønsted acid catalysis: catalytic enantioselective synthesis of highly biologically active dihydroquinazolinones.
Magnus Rueping et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(5), 908-910 (2008-12-23)
Daisuke Uraguchi et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(26), 9360-9361 (2005-06-30)
A new variant of phosphoric acid-catalyzed C-C bond forming reaction, direct alkylation of alpha-diazoester, via C-H bond cleavage is presented. The resulting products, beta-amino-alpha-diazoesters, are highly functionalized and useful synthetic precursors for various types of beta-amino acids.