Merck
248118
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-nitrobenzoic acid
97%
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC6H3(NO2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
182.13
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
280 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H,8H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZZNAYFWAXZJITH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)