Merck
262404
Sigma-Aldrich
Methyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate
99%
Szinonimák:
Methyl pivaloylacetate
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CCOCH2CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.19
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
99%
gőznyomás
0.4 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.487 (lit.)
bp
67-70 °C/13 mmHg (lit.)
sűrűség
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
ketone
SMILES string
COC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-8(2,3)6(9)5-7(10)11-4/h5H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XTXCFTMJPRXBBC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Methyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate has been used:
  • as substarte during InCl3-catalyzed syntheses of some new dibenzo(d,f)(1,3)dioxepines and 12H-dibenzo(d,g)(1,3)dioxocin derivatives
  • in the preparation of neat α-oxoketene, carbomethoxypivaloylketene
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Indium (III) chloride catalyzed one step synthesis of some new dibenzo(d,f)(1,3)dioxepines and 12H-dibenzo(d,g)(1,3)dioxocin derivatives.
Tocco G, et al.
Tetrahedron Letters, 45(37), 6909-6913 (2007)
Neat carbomethoxypivaloylketene-preparation and chemical reactivity.
Stadler A, et al.
Tetrahedron, 57(31), 6757-6763 (2001)