Merck
E33203
Sigma-Aldrich
Ethyl isobutyrylacetate
95%
Szinonimák:
Ethyl 4-methyl-3-oxopentanoate
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCOCH2COOC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.19
Beilstein:
636726
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.425 (lit.)
bp
173 °C (lit.)
mp
−9 °C (lit.)
sűrűség
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-4-11-8(10)5-7(9)6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XCLDSQRVMMXWMS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
111.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
44 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)